Learn More
Corning™ Tankauskleidung
Artikelnummer. 31932517 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
130 l
200 l
Durchmesser (metrisch):
45,72 cm
55,88 cm
57,15 cm
Produkttyp:
Tankauskleidung mit Zwickel
Tankauskleidung ohne Zwickel
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Produkttyp Packungsgröße
31932517 200 l 57,15 cm Tankauskleidung ohne Zwickel 20 Stück
31932498 130 l 45,72 cm Tankauskleidung ohne Zwickel 20 Stück
17203594 200 l 57,15 cm Tankauskleidung ohne Zwickel 1 Stück
17213594 200 l 55,88 cm Tankauskleidung mit Zwickel 1 Stück
31932515 200 l 55,88 cm Tankauskleidung mit Zwickel 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31932517 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 9130030
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für standardisierte zylindrische Tanks, die von Nalge™/Nunc™ und anderen Marken hergestellt wurden
  • Aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Eliminieren Sie Kosten im Zusammenhang mit der Reinigung und Validierung von Tanks
  • Senken Sie die Arbeitskosten und erhöhen Sie die Bearbeitungszeit
  • Vermeiden Sie Risiken im Zusammenhang mit einer Kreuzkontamination
  • Verlängern Sie die Lebensdauer von wiederverwendbaren Tanks, was zu geringeren Investitionsausgaben führt
  • Gammabestrahlt, einzeln verpackt
  • Wahlweise mit und ohne Zwickel erhältlich
  • In vielen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 l
Material LDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 0,0528 gal.
Tiefe (angloamerikanisch) 36 in.
Tiefe (metrisch) 91,44 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 22,5 in.
Durchmesser (metrisch) 57,15 cm
Form Zylindrisch
Größe 22,5 in. x 36 in. (57,2 cm x 91,4 cm)
Produkttyp Tankauskleidung ohne Zwickel