Learn More
Gerbsäure
Artikelnummer. 11491781 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11491781 500 g
11401791 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491781 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219027590
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 637-01-4
Summenformel C10H18Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 237.168
InChI-Schlüssel FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC-Name 1-N,1-N,4-N,4-N-Tetramethylbenzol-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tannic Acid
Farbe Gelb
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver