Learn More
Gerbsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5g
500g
1kg
5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10174070 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10702631 5g Glasflasche 5 Gramm
10702441 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10484745 5kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10174070 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202425000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1401-55-4
Summenformel C76H52O46
Molekulargewicht (g/mol) 1701.206
MDL-Nummer MFCD00066397
InChI-Schlüssel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tannic acid
Schmelzpunkt 218,0 °C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 198g/mL
Menge 500g
Flammpunkt 198 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 12,0%
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Perlen
Prozentgehaltsbereich 95%
Merck Index 15, 9184
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:250 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Glycerin, Ethanol und Aceton; praktisch unlöslich in Benzol, CHCl3, Diethyl, Äther, Petrolether, CS2, ccl4, Hexan; leicht löslich in wasserfreiem Ethanol.
Formelmasse 1701.23
Reinheit (%) 95%