Learn More
Gerbsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408886
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11408886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17022.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
Used for enzyme immobilization and protein adsorption.Tannic acid has anti-bacterial, anti-enzymatic and astringent applications. Used in the dyeing process for cellulose fibers such as cotton. Used in food and medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird für die Enzymimmobilisierung und Proteinadsorption verwendet. Tanninsäure hat antibakterielle, antienzymatische und adstringierende Anwendungen. Es wird im Färbeprozess von Cellulosefasern wie Baumwolle verwendet. Wird in Lebensmitteln und Medikamenten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, warmem Glycerin, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten, kühlen Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit metallischen Salzen, starken Oxidationsmitteln, Eisen, starken Basen und Schwermetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1401-55-4
Summenformel C76H52O46
Molekulargewicht (g/mol) 1701.206
MDL-Nummer MFCD00066397
InChI-Schlüssel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tannic acid
pH 3,5
Schmelzpunkt ∼218 °C (Zersetzung)
Beilstein 8186396
Merck Index 14,9052
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,warm glycerol,alcohol and acetone.
Formelmasse 1701.23
Menge 1000g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luft- und lichtempfindlich.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tannic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tannic acid