Learn More
Tantal, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ta 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483840
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11483840 100 mL 100 Milliliter
11316409 500 mL -
2 options
Artikelnummer. 11483840
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089888.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011252
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum, AAS standard solution
Namenshinweis Ta 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration TaCl5 in 2% HF
UN-Nummer UN1790
Menge 100 mL
Güte Specpure