Learn More
Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 150 mm
150 x 500 mm
150 x 2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395769 100 x 150 mm 1 Stück
11395798 150 x 500 mm 1 Stück
15495935 150 x 2000 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010351.GJ
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: ca. 6.3 g/100 x 150 mm; Härte: als gewalzt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Hard
Aussehen Gray to silver foil
Dichte 16.69g/cm3
Menge 100 x 150 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick