Learn More
Tantal-Gaze, 30 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser 0.076 mm (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305018
Click to view available options
Menge:
125 x 125 mm
250 x 250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11305018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043965.GN
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum gauze
Namenshinweis 30 mesh woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Menge 125 x 125 mm
Netzgröße 30 Mesh
Form Drahtgewebe