Learn More
Tantalpulver, -325 Mesh, 99.9 % (Metallbasis, 99.6 % Reinheit einschließlich H, N, C, O), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824972
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11386527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000337.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
99.6 % Reinheit umfasst H, N, C, O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Menge 100 g
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis, 99.6% purity includes H, N, C, O)
Form Pulver