Learn More
Tantalkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058589
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11350028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042827.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.83g/slug
Form ≈0,83 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.95%