Learn More
Dünne Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357857
Change view
Click to view available options
Menge:
50 x 100 mm
50 x 500 mm
50 x 2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11357857 50 x 100 mm 1 Stück
11347857 50 x 500 mm 1 Stück
11460400 50 x 2000 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11357857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014266.FY
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum Thinfoil
Menge 50 x 100 mm
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)