Learn More
Tantal(V)-bromid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049337
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11341579
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014041.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13451-11-1 | Br5Ta | 580.468 g/mol
The Tantalum Bromide Cluster is used for the preparation of heavy-atom derivatives for structure determination of biological macromolecules by X-ray analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13451-11-1
Summenformel Br5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 580.468
MDL-Nummer MFCD00049563
InChI-Schlüssel GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I
Synonym tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5
PubChem CID 83480
IUPAC-Name Pentabromtantal
SMILES Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 348.8°C
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) bromide
Schmelzpunkt 265°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 580.49
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Dichte 4.67g/mL