Learn More
Tantal(V)-ethoxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045327
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11368345 5 g 5 Gramm
11378345 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11368345
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10288.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tantal(V)-ethoxid dient als Vorstufe für die Herstellung ultradünner Schichten von Tantaloxid und anderen Tantalfolien, die in Halbleitern Anwendung finden. Es wird auch zur Herstellung von Tantaloxid-Nanopartikeln für die Bildgebung von Knorpel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeits- und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6074-84-6
Summenformel C10H25O5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 406.25
MDL-Nummer MFCD00049785
InChI-Schlüssel HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 145°C (0.1mmHg)
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) ethoxide
Schmelzpunkt 18°C to 19°C
Menge 5 g
Strukturformel Ta(OCH2CH3)5
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3678999
Flammpunkt 30°C (86°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
IUPAC-Name Ethanolat; Tantal(5+)
Formelmasse 406.25
Reinheit (%) ≥99%
Brechungsindex 1.488
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.566
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tantalum(V) ethoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol, tantalum(5+) salt