Learn More
Tantal(V)-ethoxid, optischer Gütegrad, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046729
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11392867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16033.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6074-84-6
Summenformel C10H25O5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 406.25
MDL-Nummer MFCD00049785
InChI-Schlüssel HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
IUPAC-Name Ethanolat; Tantal(5+)
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 145°C (0.1mmHg)
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) ethoxide
Schmelzpunkt 18°C to 19°C
Menge 1 g
Strukturformel Ta(OCH2CH3)5
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3678999
Flammpunkt 30°C (86°F)
Formelmasse 406.25
Reinheit (%) 99.95%
Güte Optisch
Brechungsindex 1.488
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.566