Learn More
Tantal(V)-oxid, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Nb < 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050262
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333428 25 g 25 Gramm
11343428 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036343.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
Tantalum (V) oxide (Ta2O5) has potential applications as part of an environmental barrier coating system for Si3N4-based turbine components. Octadecyl phosphoric acid ester has been found to produce oriented, well-ordered monolayers on a flat tantalum (V) oxide surface, via self-assembly from a heptane/propan-2-ol solution. Tantalum(V) oxide (Ta 2 O 5 ) has been used extensively as an insulating layer in discrete capacitors and shows a high potential for semiconductor applications such as an insulating dielectric in the capacitive element in memory devices such as dynamic random access.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-61-0
Summenformel O5Ta2
Molekulargewicht (g/mol) 441.89
MDL-Nummer MFCD00011254
InChI-Schlüssel PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) oxide
Schmelzpunkt 1800°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Nb), Nb < 200 ppm
Merck Index 14,9056
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 441.89
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.2 g/mL