Learn More
Tantaldraht, 0.203 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076480
Change view
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Menge unitSize
15436765 1 m 1 Meter
15446765 5 m 5 Meter
15456765 10 m 10 Meter
3 options
Artikelnummer. 15436765
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045133.G1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum wire
Schmelzpunkt 2996°C
Siedepunkt 5429°C
Dichte 16.69
Menge 1 m
Verpackung Rörchen
Formelmasse 180.95
Reinheit (%) 99.9%