missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAP Tag Antibody (22F12-1E3), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18246600 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
50 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
50 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18246600 50 μg 50 Mikrogramm
18648776 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18246600 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP254891

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TAP Tag Monoclonal specifically detects TAP Tag in Human, Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TAP Tag
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 22F12-1E3
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:2000
Zusammensetzung PBS, 1.0 mg/ml BSA and 30% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias tandem affinity purification, tandem affinity purification tag, TAP
Wirtsspezies Mouse
Immunogen KLH conjugated peptide representing the C-terminus of the TAP construct after TEV cleavage
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.