Learn More
Micronova™ Tape controlled environment, polyethylene, dark
Artikelnummer. 13188485 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13188485
Marke: Micronova™ PCX1DG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
PCX™ Cleanroom tape can be used for colour-coding, sealing, labelling and masking, and various tasks within the cleanroom requiring pressure-sensitive qualities
Polyethylen, dunkelgrün, 25 mm x 33 m, Premium
Spezifikation
Farbe Schwarz
Format Rolle
Material Polyethylene
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanroom use - color-coding, sealing, labelling and masking, or for pressure-sensitive applications
Länge (metrisch) 33 m
Breite (metrisch) 2.5 cm