Learn More
Micronova™ Tape controlled environment polyethylene white
Artikelnummer. 13137326 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13137326
Marke: Micronova™ CSLB34WH
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CSLB™ MicroSeal™ tape ensures an effective seal between glove and garment for cleanroom gowning, or for plate sealing, bundling and labelling applications.
  • Perforations at 3inch intervals allow user to bind and tearat optimal length
  • Removes cleanly leaving no residue
  • Wound on a 3inch plastic core with no liner - less waste to discard!
  • Can be written on with fibre tip and permament markers
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Supplied with full certification of irradiation and lot traceability
Beschreibung Irradiated sleeve seal tape
Farbe Weiß
Material Polyethylene
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ensures an effective seal between glove and garment in cleanroom gowning, seals approx. 42 gloves (21 applications). Suitable for food processing and pharmaceutical production applications
Enthält Perforations at 7.6 cm intervals to allow users to bind and tear at optimum lengths to secure the glove
Länge (metrisch) 16.5 m
Breite (metrisch) Band 1.9 cm