Learn More
Carl Roth™ Markerbanden
Artikelnummer. 10692804
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Kupfer
Lavendel
Orange
Purpur
Rosa
Rosé
Rot
Durchmesser (metrisch):
254 m
762 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Durchmesser (metrisch) unitSize
10692804 Blau 254 m 1 Rollen
15105365 Kupfer 254 m -
10202803 Grün 254 m 1 Rollen
14821391 Lavendel 254 m -
12625775 Grau 254 m -
10367613 Lavendel 762 cm -
10415003 Orange 254 m -
15229596 Purpur 254 m -
10140163 Rot 254 m 1 Rollen
11311243 Rosa 762 cm -
15209596 Rosé 254 m -
15340323 Rosé 762 cm -
10150353 Gelb 254 m 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10692804 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. 8041.1
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Self-adhesive
Farbe Blau
Produkttyp Tape-marker Band
Temperaturbereich (metrisch) -23 bis 121 °C
Länge (metrisch) 12.7 m
Breite (metrisch) 25.4 mm
Durchmesser (metrisch) 254 m