Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, konisch, PTFE
Artikelnummer. 16225771 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
16225771 45 mm 8 mm 10 Stück
16255771 60 mm 8 mm 10 Stück
16265771 70 mm 10 mm 5 Stück
16255761 10 mm 4 mm 10 Stück
16245771 55 mm 8 mm 10 Stück
16235771 50 mm 8 mm 10 Stück
16215771 40 mm 8 mm 10 Stück
16205771 35 mm 8 mm 10 Stück
16275761 20 mm 7 mm 10 Stück
16295761 30 mm 8 mm 10 Stück
16285761 25 mm 8 mm 10 Stück
16265761 15 mm 5 mm 10 Stück
16275771 80 mm 10 mm 5 Stück
13 options
Artikelnummer. 16225771
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ähnliche Wirkung wie Oval- oder Drehring-Rührwerke. Die konischen Cowie Technology™ Rührstäbe aus PTFE sind stabil und für eine Vielzahl von Anwendungen autoklavierbar.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die konischen Enden haben eine ähnliche Wirkung wie Oval- oder Drehring-Rührwerke
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 45 mm
Menge 5/Pckg.
Form Verjüngt, zylindrisch