Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, konisch, PTFE
Artikelnummer. 16275771 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16275771
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ähnliche Wirkung wie Oval- oder Drehring-Rührwerke. Die konischen Cowie Technology™ Rührstäbe aus PTFE sind stabil und für eine Vielzahl von Anwendungen autoklavierbar.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die konischen Enden haben eine ähnliche Wirkung wie Oval- oder Drehring-Rührwerke
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 80 mm
Menge 2/Pckg.
Form Verjüngt, zylindrisch