Learn More
Fisherbrand™ Rührstab-Entferner, konisch, PTFE, Boxenset
Artikelnummer. 11527223 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
195 mm
Artikelnummer. 11527223
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Effektives Rühren in Kolben mit rundem Boden und Behältern mit leicht gebogenem oder unebenem Boden.
  • Garantiert inert und auslaufsicher
  • Einzeln poliert für längere Sauberkeit
  • Greifer in Kunststoff aus Polypropylen gegossen, autoklavierbar
  • Jedes Set enthält 20 konische PTFE-Rührstäbe und einen (1) Greifer in einem Kasten mit Einsätzen. Ein Set enthält jeweils zwei (2) der folgenden Größen (Durchmesser x Länge):
4 x 10 mm-Rührstäbe
5 x 15 mm-Rührstäbe
7 x 20 mm-Rührstäbe
8 x 25 mm-Rührstäbe
8 x 30 mm-Rührstäbe
8 x 35 mm-Rührstäbe
8 x 40 mm-Rührstäbe
8 x 50 mm-Rührstäbe
8 x 60 mm-Rührstäbe
  • Ein Set enthält zudem jeweils einen (1) mit den folgenden Größen (Durchmesser x Länge): 10 x 70 mm-Rührstab
10 x 80 mm-Rührstab
10 x 300 mm-Rührstabgreifer
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Abmessungen (L x B x H) 195 x 95 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Höhe (metrisch) 30 mm
Enthält 20 konische Rührstäbe und 1 flexibler Abnehmer
Breite (metrisch) 95 mm
Beschichtung PTFE
Länge (metrisch) 195 mm
Menge Je 1
Typ Rührstab