Learn More
Melford TAPS
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
pKa( 25 °C): 8,4. Der optimale pH-Bereich in wässriger Lösung liegt zwischen 7,7 und 9,1.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TAPS |
| CAS | 299115-38-6 |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | C7H17NO6S |