Learn More
MP Biomedicals™ Taq Core Kit 10
Artikelnummer. 11417040 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 250 E
1000U
5 x 1000 E
5 x 250 E
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
1250 Einheiten
2500 Einheiten
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417040 1000U 1 Set
11437030 5 x 250 E 1250 Einheiten
11447030 10 x 250 E 2500 Einheiten
11457030 5 x 1000 E 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11417040 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 11EPTQK300
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Taq DNA-Polymerase (5 U/μl),10x Standardpuffer mit Mg, 10x Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2, 10 mM dNTPs-Mix
Wird mit Standard-Reaktionspuffern geliefert.
Einheiten-Definition: Eine Einheit DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die erforderlich ist, um die Aufnahme von 10 nmol Nukleosiden in ein DE81-adsorbierbares Produkt innerhalb von 30 min bei 74 °C unter Assay-Bedingungen zu katalysieren.
Einheiten-Definition: Eine Einheit DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die erforderlich ist, um die Aufnahme von 10 nmol Nukleosiden in ein DE81-adsorbierbares Produkt innerhalb von 30 min bei 74 °C unter Assay-Bedingungen zu katalysieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Taq DNA-Polymerase (5 E/μL), 10X Standard-Puffer mit Mg, 10X Standard-Puffer ohne Mg, 25 mM MgCl2, 10 mM dNTPs Mix Aufbewahrung bei -20 °C
Form Gefroren
Format Eingefrorene Lösung
Menge 1000U
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Nur für Forschungszwecke (RUO).