Learn More
Abnova™ Taq DNA-Polymerase
Artikelnummer. 16082545
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
16082545 500 Einheiten 500 Einheiten
16062545 1000 Einheiten 1000 Einheiten
16072545 2500 Einheiten 2500 Einheiten
3 options
Artikelnummer. 16082545
Marke: Abnova™ D0010.500Units
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Taq DNA-Polymerase katalysiert 5'–3' Synthese von DNA.
  • Das Enzym hat nachweislich keine Exonuklease-Aktivität von 3′–5′.
  • Das Enzym hat nachweislich eine hohe Amplifikationsausbeute und ist bei hoher Versuchstemperatur stabil.
Spezifikation
Konzentration 5 Einheiten/μl
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Menge 500 Einheiten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Lagerungspuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 500UNIT Taq DNA Polymerase
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P404-In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic