Learn More
Cytiva Taq DNA-Polymerase (geklont)
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 250 E
250U
4 x 250 E
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Einheiten
Beschreibung
Eine Einheit bindet 10 nmol Gesamtnukleotide in säureunlöslichem Material in 30 min bei 70 °C in einem Gesamtvolumen von 50 μl ein.
- Reinheitsgrad: Frei von nachweisbarer unspezifischer Nuklease und Taq I-Restriktionsendonuklease-Aktivitäten.
- Konzentration: 5000 Einheiten/ml
- Durchführung von Funktionstests: Getestet in PCR
- Speicherpuffer 50 Millimolar Tris-HCl (pH 7.5), 5 Millimolar DTT, 0.1 Millimolar EDTA, 50 %iges Glycerin, Stabilisatoren
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5000 E/ml |
| Inhalt und Lagerung | 100 mM Tris HCl, pH 9, 15 mM MgCl2 und 500 mM KCl. Aufbewahrung bei -20 °C |
| pH | 7,5 |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Frei von nachweisbarer unspezifischer Nuklease und Taq I-Restriktionsendonuklease-Aktivitäten. |
| Menge | 4 x 250 E |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |