Learn More
MP Biomedicals™ Taq-&GO gebrauchsfertiger PCR-Mix
Artikelnummer. 11437010 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11437010 10 x 1 ml -
11427010 1 ml 1 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11437010
Marke: MP Biomedicals™ 11EPTAG110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein gebrauchsfertiges, optimiertes 5X-Reaktionsgemisch für PCR
Einfach zu verwenden: Fügen Sie 10 μl Taq-&-GO zu einem 40 μl-Volumen hinzu, das die gewünschten Schablonen und Primer enthält, und der Reaktionsmix ist fertig.
Einheiten-Definition: Eine Einheit integriert 10 nmol der gesamten dNTPs in säureausfällbare DNA in 30 min bei 74 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Menge 10 x 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR