Learn More
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15 U/μl)
Artikelnummer. 11467020 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2000U
600U
Packungsgröße:
2000 Einheiten
600 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467020 600U 600 Einheiten
11477020 2000U 2000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467020 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 11EPTQC060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 €
    411.60 € / 600 Einheiten
    Sparen 21.40 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Taq DNA-Polymerase, 10-facher Standardpuffer mit Mg, 10-facher Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2
Wird mit Standard-Reaktionspuffer geliefert.
Mit QBiogene 10X Inkubations-PCR-Puffer, der für eine Vielzahl von Reaktionsbedingungen geeignet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 15 U/μL
Menge 600U
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Enthält Taq DNA-Polymerase, 10x Standardpuffer mit Mg, 10x Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2
Nur für Forschungszwecke (RUO). Für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen.