Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Human Endogenous Controls 96-Well-Platte, Standard
Artikelnummer. 15870982 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 plate
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15870982 1 plate 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15870982
Marke: Applied Biosystems™ A34642
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Applied Biosystems TaqMan Advanced Human Endogenous Controls 96-Well-Platte, Standard, bietet den Komfort von vorgefüllten TaqMan Advanced miRNA-Assays in einem 96-Well Standard-Plattenformat.
Dieses Produkt enthält 1 Platte, die zur Bewertung von 30 potenziellen endogenen Kontroll-miRNAs für bis zu 3 Proben verwendet werden kann. Zur Normalisierung der Probeneingabe sind zwei exogene (nicht-menschliche) Kontrollen enthalten.
Merkmale der TaqMan Advanced miRNA Human Endogenous Controls 96-Well-Platte:
Reproduzierbarkeit: Die vorgefüllten Assays wurden entwickelt, um Pipettierfehler zu reduzieren und experimentelle Variabilität zu minimieren
Probeneinsparung: Erfordert nur 2 μl gereinigtes Plasma/Serum oder 1 – 10 ng Gesamt-RNA pro Probe
Aktualisierter Inhalt: Inhalt des Assays für miRBase v21 aktualisiert
Anwenderfreundlich: Fügen Sie einfach eine Mischung aus verdünntem miR-Amp und Mastermix hinzu und führen Sie die qPCR aus. Es ist kein zusätzliches Pipettieren erforderlich
Goldstandard TaqMan qPCR-Chemie: TaqMan Advanced miRNA-Assays bauen auf dem branchenweit führenden Thermo Fisher Scientific Bioinformatik Assay Design Pipeline- und Validierungssystem auf und tragen auch innerhalb eng verwandter miRNA-Familien zur Gewährleistung einer hohen Spezifität und minimalen Kreuzreaktivität bei
Produktdetails:
Anzahl der Platten: 1
Anzahl der einzigartigen miRNAs (ohne exogene Kontrollen): 30
Exogene Kontrollen: Cel-miR-39-3p, ath-miR159a
Kompatibel mit den folgenden Applied Biosystems qPCR-Geräten: VIIa7, StepOnePlus, 7500/7500 Fast, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6, QuantStudio 7 Flex und QuantStudio 12k Flex
Empfohlener Mastermix: TaqMan Fast Advanced Mastermix
Hinweise
• TaqMan Advanced miRNA-Platten erfordern die Verwendung des TaqMan Advanced cDNA Synthese-Kits, das eine universelle RT-Chemie verwendet, um die cDNA-Vorlage für die Verwendung mit TaqMan Advanced miRNA-Assays für den Nachweis und die Quantifizierung von reifen menschlichen miRNAs in biologischen Proben vorzubereiten.
• Diese Platten sind nicht kompatibel mit dem TaqMan MicroRNA cDNA Synthese-Kit der ersten Generation, das eine miRNA-spezifische Reverse-Transkription-Chemie verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format 96-Well-Platte
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7900 HT System, QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System
Produktlinie TaqMan
Produkttyp 96-Well-Platte zur endogenen Kontrolle
Menge 1 plate
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Microarray-Analyse
Probentyp Flüssige Proben (z. B. Serum), Gewebe, Zellen, FFPE & feste Proben, Blut
Volumen 2 μl