Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 32
Artikelnummer. 15382182 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15382182 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15382182 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4413259
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 32
Custom TaqMan™ Plates are cost-effective and convenient 96-well formats for TaqMan™ Gene Expression Assays. Choose from over 50,000 inventoried human, mouse, rat, canine, and rhesus macaque assays, and from five plate formats - single assays, or assays in duplicate or triplicate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Fast Plate
Format 96-well Plate, Format 32
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Anzahl Proben 3
Produktlinie TaqMan
Menge Je 1
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell