Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 48 + candidate endogenous controls
Product Code. 15372182 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Platte
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15372182 1 Platte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 15372182 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4413258
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 48 + candidate endogenous controls
Bei den kundenspezifischen TaqMan™ Platten handelt es sich um ein kostengünstiges und praktisches 96-Well-Format für TaqMan™ Genexpressionsassays.Wählen Sie aus über 50.000 inventarisierten Assays für Mensch, Maus, Ratte, Hund und Rhesusaffe sowie aus fünf Plattenformaten: Einzelassays oder Assays in doppelter oder dreifacher Ausführung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ TaqMan™ Array Fast Plate
Format 96-Well-Platte, Format 48
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Anzahl Proben 2
Produktlinie TaqMan
Menge 1 Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Fast