Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Format 96b
Artikelnummer. 15571034 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15571034 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15571034 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4342261
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Format 96b
Die anwenderspezifische TaqMan™ Array-Karte ist eine 384-Well-Mikrofluidkarte, die für die gleichzeitige Durchführung von 384 Echtzeit-PCR-Reaktionen ohne Verwendung von Liquid-Handling-Robotern oder Mehrkanalpipettierern entwickelt wurde. Wählen Sie Target-Assays aus Tausenden inventarisierten TaqMan™ Genexpressionsassays aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kundenspezifische Genexpression TaqMan™ Array-Karten
Format 96B
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Anzahl Proben 2
Menge Je 1
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.