Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array ABC-Transporter-Panel Mensch
Artikelnummer. 11680099 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Karten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11680099 4 Karten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11680099 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4378700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 €
    1626.40 € / 1 Stück
    Sparen 513.60 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array ABC-Transporter-Panel Mensch
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array für Human-ABC-Transporter ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von Human-ABC-Transporter-Genen, die für die Arzneimittelforschung wichtig sind. Dieses Produkt wurde mit 64 TaqMan™ Genexpressions-Assays (50 Targets & 14 Kontrollen) entwickelt, die dreifach in 384 Wells angeordnet sind, und ist mit einem verbesserten Applied Biosystems7900 HT Fast Real-Time PCR-System kompatibel. Dieses Produkt ist in 1 Karton mit 4 Karten verpackt.
Das TaqMan™ Array für Human-ABC-Transporter enthält Assays für 50 humane Gene sowie 14 endogene Kontrollen in einem 384-Well-Array. Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Human ABC Transporter Panel
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klinische und translationale Forschung, Pharmazie und Biopharma, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsprofilierung, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
Enthält Das TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 μl-Reaktion
Menge 4 Karten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.