Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Apoptose-Panel, Mensch
Artikelnummer. 11690099 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Karten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11690099 4 Karten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11690099 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4378701
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Apoptose-Panel, Mensch
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array für Human-Apoptose ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von Targets, von denen bekannt ist, dass sie Auswirkungen auf den programmierten Zelltod haben. Die Untersuchung der Apoptose ist wichtig für die Krebs-, HIV- und andere Krankheitsforschung. Dieses Produkt wurde mit 96 TaqMan™ Genexpressions-Assays (93 Targets & 3 Kontrollen) entwickelt, die einfach in 384 Wells in Arrays geladen werden, und ist mit einem verbesserten Applied Biosystems7900 HT Fast Real-Time PCR-System kompatibel. Dieses Produkt ist in 1 Karton mit 4 Karten verpackt.
Das TaqMan™ Array für Human-Apoptose enthält Assays für 93 humane Gene sowie 3 endogene Kontrollen (18S, ACTB, GAPDH). Die 93 Gene werden in mehrere Zielklassen oder -pfade kategorisiert. Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Human Apoptosis Panel
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Erforschung onkologischer und genetischer Erkrankungen, Pharma und Biopharma, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsprofilierung, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
Enthält Das TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 μl-Reaktion
Menge 4 Karten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.