Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Apoptosis
Artikelnummer. 10586745 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 standard plate
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10586745 1 standard plate 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10586745 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4414072
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Apoptose, Mensch, 96-Well-Platte, die 92 Assays für mit Apoptose assoziierte Gene und 4 Assays für Gene, die als mögliche endogene Kontrolle dienen, enthält.
Das Assaypanel in dieser Platte zielt auf Gene aus beiden Signalwegen, welche die Apoptose bei Säugetieren auslösen, dem rezeptorregulierten Todes-Signalweg und dem BCL-2-Familien-Signalweg. Gene wie Caspase, die an den Endmechanismen beider Zelltod-Signalwege beteiligt sind, sind ebenfalls im Panel vorhanden. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit den am besten geeigneten TaqMan Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.
TaqMan Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan Genexpressions-Assays, die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format erhältlich sind. Umfangreiche Tests haben keinen Leistungsunterschied zwischen TaqMan Assays, die im konventionellen Format geliefert werden, und Assays, die in einer TaqMan Array-Platte getrocknet werden, ergeben. Jede Packung TaqMan Array-Platten wird mit einer CD geliefert, die die Plattenkonfigurationskarte zusammen mit den Details jedes TaqMan Assays enthält. Diese Informationen werden in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, um eine korrekte Kennzeichnung der Daten zu ermöglichen und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung zu ermöglichen.
  • Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
  • Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
  • Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
  • TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
  • Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
  • TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
  • Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900 HT Fast Real-Time PCR-Systemen validiert, wobei standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Cycling-Bedingungen und 20 μl-Reaktion verwendet wurden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Format 96-Well Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Reinigungsverfahren Standard
Menge 1 standard plate
Forschungskategorie Zellzyklus und Proliferation, Apoptose, Onkologie, Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Immunologie, Signaltransduktion
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Onkologie, Erforschung genetischer Erkrankungen
Anzahl Reaktionen 1x 20 μl Reaktionen