Description
Das Assay-Panel zielt auf Gene aus jeder der vier Chemokinklassen ab: CC-Chemokine, CXC-Chemokine, C-Chemokine, CX3C-Chemokine. Weitere, mit Chemokin verwandte Gene, darunter Chemokinliganden und -rezeptoren, sind ebenfalls in diesem Panel enthalten. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit den am besten geeigneten Applied Biosystems™ TaqMan Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält in Wells getrocknet vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die für eine Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem Experiment geeignet sind. TaqMan Array-Platten enthalten die gleichen TaqMan Genexpressions-Assays, die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format erhältlich sind. Umfangreiche Tests haben keinen Leistungsunterschied zwischen TaqMan Assays, die im konventionellen Format geliefert werden, und Assays, die in einer TaqMan Array-Platte getrocknet werden, ergeben. Jede Packung TaqMan™ Array-Platten enthält eine CD mit Plattenkonfigurationskarte und Details zu jedem TaqMan™ Assay. Diese Information wird in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, was die korrekte Kennzeichnung der experimentellen Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung ermöglicht. Jedes TaqMan™ Array Plate-Well enthält ein einzelnen TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion.
- Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
- Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
- Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
- TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
- Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
- TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
- Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000 , 7300, 7500 und 7900HT Fast Real-Time PCR Systemen validiert, wobei standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Zyklusbedingungen und 20 μl-Reaktionsvolumen verwendet wurden.
Spécification
Spécification
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Format | 96-Well Platte |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Reinigungsverfahren | Standard |
| Menge | 1 standard plate |
| Forschungskategorie | Zellzyklus und Proliferation, Apoptose, Neurobiologie, Signaltransduktion, Biomarkerbezogene Pathway(s), Entwicklung, Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Immunologie, Onkologie |
| Afficher plus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.