missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Cholera Infection

Artikelnummer. 10576355 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 standard plate
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10576355 1 standard plate 1 Set
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10576355

Marke: Applied Biosystems™ 4414175

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Der manuelle Transfer von Reagenzien in Platten während routinemäßiger Versuchsaufbauten kann zeitaufwändig und mühsam sein. Die tägliche Vorbereitung solcher Platten kann sich negativ auf die Gesamtproduktivität auswirken. Um die Belastung zu verringern und die Fehlerrate zu minimieren, wurden TaqMan™ Array-Platten entwickelt, die redundante Pipettierschritte reduzieren und Ladefehler minimieren, was sie zu einer idealen Lösung für eine schnelle und einfache Versuchsanordnung macht. TaqMan™ Array-Platten enthalten hochwertige TaqMan™ Genexpressions-Assays (TaqMan™ Probe- und PCR-Primer-Sets) in einem praktischen, abgetrockneten, 96 oder 384-Well-Mikrotiterplattenformat. Umfangreiche Tests haben keinen Leistungsunterschied zwischen TaqMan™ Assays in Lösung in Einzelröhrchen und Assays, die getrocknet in einer TaqMan™ Array-Platte geliefert werden, ergeben
  • Umfangreiche Sammlungen – Sie haben die Wahl zwischen über 130 vorgefertigten TaqMan™ Gene Signature-Arrays und -Platten oder passen Ihre eigene Platte an, indem Sie aus unseren 1.3 Millionen inventarisierten Assays für 24 verschiedene Spezies auswählen
  • Günstig – Mindestbestellmenge von nur einer Gensignaturplatte oder sechs kundenspezifischen Platten
  • Praktisch – getrocknete TaqMan Sonden- und Primer-Sets werden in 96-Well Platten geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu, und führen Sie das Verfahren aus
  • Schnelle Ergebnisse – das schnelle Format liefert in der Regel Ergebnisse in weniger als einer Stunde
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Format 96-Well Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Reinigungsverfahren Standard
Menge 1 standard plate
Forschungskategorie Immunologie, extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Mikrobiologie, Signaltransduktion
Spezies Human
Klasse des Zielorganismus V. Cholerae [Cholera]
Anzahl Reaktionen 1x 20 μl Reaktionen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.