Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Diabetes
Artikelnummer. 10525605 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 standard plate
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10525605 1 standard plate 1 Set
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10525605
Marke: Applied Biosystems™ 4414086
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Diabetes, Mensch, 96-Well-Platte, die 44 Assays für mit Diabetes assoziierte Gene und 4 Assays für Gene, die als mögliche endogene Kontrolle dienen, enthält. Alle Assays sind in Duplikaten plattiert.
Das Assay-Panel zielt auf Gene, die die Insulinexpression in Bauchspeicheldrüsenzellen regulieren oder eine Rolle bei der Insulinresistenz spielen. Weitere Gene auf dem Panel sind Transkriptionsfaktoren, Signaltransduktionsproteine, Transporter und mit Diabetes assoziierte Rezeptoren sowie Gene, die mit Adipositas und dem Erhalt des Blutzuckerspiegels assoziiert werden. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit TaqMan Genexpressionsassays für bestimmte biologische Prozesse, Signalwege oder Krankheitszustände vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält in Wells getrocknet vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die für eine Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem Experiment geeignet sind.
TaqMan Array-Platten enthalten die gleichen TaqMan Genexpressionsassays, die getrocknet im 96-Well-Format seit Jahren erhältlich sind. In Tests wurde kein Leistungsunterschied zwischen herkömmlichen TaqMan Assays und in eine TaqMan Array-Platte eingetrocknete Assays festgestellt. Die Platten eignen sich für Projekte wie Microarray- und RNAi-Daten-Validierung sowie Signalwegstudien. Jedes Well enthält genug TaqMan Assay für eine 20 μl-Reaktion. Jede Packung TaqMan™ Array-Platten enthält eine CD mit Plattenkarte und Details zu jedem TaqMan™ Assay. Diese Information wird in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, was die korrekte Kennzeichnung der Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung ermöglicht.
  • Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
  • Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
  • Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
  • TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
  • Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
  • TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
  • Die Platten sind für die Verwendung mit den schnellen Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900 HT Echtzeit-PCR-Systemen validiert, bei denen standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Zyklen und 20 μl Reaktionsvolumen eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Format 96-Well Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Reinigungsverfahren Standard
Menge 1 standard plate
Forschungskategorie Endokrinologie, biomarkerbezogene Pathway(s)
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 1x 20 μl Reaktionen