Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human EGF Pathway
Artikelnummer. 10299574 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Standardplatte
Unit Size:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
10299574 1 Standardplatte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 10299574 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4414129
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, EGF-Signalweg, Mensch
Die 96 Well-Mikrotiterplatte des Applied Biosystems™ TaqMan™ Arrays für den EGF-Signalweg, Mensch, enthält 92 Assays für mit dem EGF-Signalweg assoziierte Gene und 4 Assays für mutmaßliche endogene Kontrollgene. Gensignaturplatten sind 96-Well Platten, die mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.
  • Erschwinglich; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
  • Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
  • Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
  • Gleiche TaqMan™Assay-Qualität, neues Format
    TaqMan™ Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan™ Genexpressionsassays (PCR-Primer und TaqMan™ Sondensets), die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format im Handel erhältlich sind. In umfangreichen Tests konnte kein Leistungsunterschied zwischen im herkömmlichen Flüssigformat gelieferten TaqMan™Assays und in eine TaqMan™ Array-Platte eingetrockneten Assays festgestellt werden. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse eines Experiments zum Vergleich des linearen Bereichs der beiden Formate, wobei keine Leistungsunterschiede beobachtet wurden.
    Geben Sie einfach den Mastermix und die Probe hinzu und beginnen Sie mit dem Zyklus
    Ideal für Projekte wie die Validierung von Microarray- und RNAi-Daten sowie Signalweg-Studien: Die Platten enthalten in jedem Well genau die richtige Menge an TaqMan™Assay: Genug für eine20 μ l-Reaktion. Die Mindestbestellmenge beträgt nur drei Gensignatur-Platten, was es für viele Labore erschwinglich macht und wodurch weniger einzeln gekaufte TaqMan™Assays ungenutzt weggeworfen werden. Sparen Sie viel Zeit beim Vorbereiten Ihrer Experimente. Geben Sie einfach den Mastermix und die Probe hinzu und beginnen Sie mit dem Zyklus.
    Abbildung 2 ist ein Beispiel für ein Plattenlayout mit Gensymbolen und Assay-IDs
    Eine Plattenübersicht gewährleistet eine zuverlässige Datenkennzeichnung und erleichtert Neubestellungen
    Jede Packung TaqMan™ Array-Platten enthält eine CD mit der Plattenkonfigurationsübersicht (siehe Abbildung 2) und den Details jedes TaqMan™Assays. Diese Informationen werden in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, um eine korrekte Kennzeichnung der experimentellen Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung zu ermöglichen.
    Einfache Handhabung
    Jede TaqMan™ Array-Platte enthält einen einzelnen TaqMan™Assay für eine 20 μ l-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden. Wenn Sie bereit sind, Ihre Assays durchzuführen, geben Sie einfach den PCR-Mastermix und Ihre cDNA-Probe hinzu, versiegeln Sie die Platte und beginnen Sie mit dem Durchlauf auf einem Echtzeit-PCR-Gerät.
    Kompatibilität
    TaqMan™ Array-Platten wurden für die Verwendung mit dem TaqMan™ Mastermix für die Genexpression optimiert, sind aber auch mit dem TaqMan™ universellen PCR-Mastermix kompatibel. Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan™ Array-Platten auch mit dem TaqMan™ Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und dafür empfohlen). TaqMan™ Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit 96-Well Plattenkapazität laufen. Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900HT schnellen Echtzeit-PCR-Systemen validiert, die standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Zyklusbedingungen und 20 μl-Reaktionen verwenden
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Typ Array-Platte
    Format 96-Array-Platte
    Spezies Human
    Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
    Form Getrocknet
    Enthält TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion
    Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
    Marker oder Farbstoff FAM
    Produktlinie TaqMan
    Reinigungsverfahren Standard
    Menge 1 Standardplatte
    Reaktionsgeschwindigkeit Standard
    Forschungskategorie Zellzyklus und Proliferation , Signaltransduktion, Onkologie, biomarkerbezogene(r) Pathway(s), Reproduktion, Neurobiologie, Entwicklung