Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Endogenous Control Panel
Artikelnummer. 11630099 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 Karten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11630099 2 Karten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11630099 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4367563
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Panel für die endogene Kontrolle, Mensch
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array für endogene Kontrolle ist eine 384 Well-Mikro-Fluidikkarte mit 16 TaqMan™, Human Genexpression-Assays werden häufig als endogene Kontrollen für häufig verwendete Haushaltsgene und Gene verwendet, die über verschiedene Gewebe hinweg eine minimale differenzielle Expression aufweisen.
TaqMan™ endogenes Kontroll-Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu verwenden, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array für die endogene Kontrolle (Mensch)
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Das TaqMan™ Array für die endogene Kontrolle (Mensch) wird im Paket mit 2 Karten geliefert und enthält eine CD mit Informationen zum Assay sowie eine Eingabedatei für die Gerätesoftware. Karten bei 4 °C lagern.
Form Getrocknet
Enthält Kontroll-Primer-Sondenset(s)
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Menge 2 Karten
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zielgen Housekeeping & Kontrollgen-Panel