Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Hypoxia, Fast 96-well
Artikelnummer. 10536945 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10536945 1 x 96-Well-Platte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10536945 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4418735
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Hypoxie, Mensch, schnell, 96 Wells
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Panel von Assays in der TaqMan™ 96-Well Array, Platte für die Hypoxie, Mensch, zielt auf Gene in der HIF-Familie (Hypoxie-induzierbarer Faktor) ab. Auf dem Panel befinden sich die Gene VHL, Cul2 und RBX1 (Ring-Box 1) für die Komplexierung mit zusätzlichen Genen, die bei der Ubiquitinierung von HIF1A eine Rolle spielen. Andere Hypoxieantwort-bezogene Gene fallen in die folgenden Zielklassen: Transkriptionsfaktoren, Immunantwort und Stressreaktion, Signaltransduktion, Apoptose, Oxidoreduktasen, Proteasen und Proteinmetabolismus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Menge 1 x 96-Well-Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Forschungskategorie Zellzyklus und Proliferation, Apoptose, Neurobiologie, Signaltransduktion, Biomarkerbezogene Pathway(s), Entwicklung, Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Immunologie, Onkologie