Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Hypoxia
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Das Assay-Panel zielt auf Gene in der HIF-Familie (Hypoxie induzierbarer Faktor) ab und enthält die Gene VHL, Cul2 und RBX1 (Ring-Box) zur Komplexierung mit weiteren Genen, die bei der HIF1A-Ubiquitinierung wichtig sind. Andere Hypoxieantwort-bezogene Gene fallen in diese Zielklassen: Transkriptionsfaktor, Immunantwort, Stressreaktion, Signaltransduktion, Apoptose, Oxidoreduktase, Protease und Proteinmetabolismus. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit TaqMan Genexpressionsassays für bestimmte biologische Prozesse, Signalwege oder Krankheitszustände vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält in Wells getrocknet vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die für eine Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem Experiment geeignet sind.
TaqMan Array-Platten enthalten die TaqMan Genexpressionsassays, die getrocknet im 96-Well-Format seit Jahren erhältlich sind. In Tests wurde kein Leistungsunterschied zwischen herkömmlichen TaqMan Assays und auf einer TaqMan Array-Platte getrocknete Assays festgestellt. Die Platten eignen sich für Projekte wie Microarray- und RNAi-Daten-Validierung. Jedes Well enthält genug TaqMan Assay für eine 20 μl-Reaktion. Jede Packung TaqMan Array-Platten enthält eine CD mit Plattenkarte und Details zu jedem TaqMan Assay. Diese Information wird in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, was die korrekte Kennzeichnung der Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung ermöglicht.
- Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
- Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
- Praktisch: getrocknete PCR-Primer- und TaqMan Sondensätze werden in einer 96-Well-Platte geliefert. Fügen Sie einfach den Mastermix und Ihre Probe hinzu.
- TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
- Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
- TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
- Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000 , 7300, 7500 und 7900HT Fast Real-Time PCR Systemen validiert, wobei standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Zyklusbedingungen und 20 μl-Reaktionsvolumen verwendet wurden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Format | 96-Well Platte |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Reinigungsverfahren | Standard |
| Menge | 1 standard plate |
| Forschungskategorie | Zellzyklus und Proliferation, Neurobiologie, Onkologie, Entwicklung, Immunologie, Signaltransduktion |
| Mehr anzeigen |