missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human IL1 Pathway

Artikelnummer. 10209494 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 standard plate
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10209494

Marke: Applied Biosystems™ 4414142

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. TaqMan Assays (TaqMan Sonden- und PCR-Primer-Sets) gelten als Goldstandard in der Genexpressionsanalyse, wodurch Sie eine hohe Spezifität und Empfindlichkeit und einen breiten dynamischen Bereich erzielen können.
  • Umfangreiche Sammlungen – Sie haben die Wahl zwischen über 130 vorgefertigten TaqMan™ Gene Signature-Arrays und -Platten oder passen Ihre eigene Platte an, indem Sie aus unseren 1.3 Millionen inventarisierten Assays für 24 verschiedene Spezies auswählen
  • Günstig – Mindestbestellmenge von nur einer Gensignaturplatte oder sechs kundenspezifischen Platten
  • Praktisch – getrocknete TaqMan Sonden- und Primer-Sets werden in 96-Well Platten geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu, und führen Sie das Verfahren aus
  • Schnelle Ergebnisse – das schnelle Format liefert in der Regel Ergebnisse in weniger als einer Stunde
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Format 96-Well Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Reinigungsverfahren Standard
Menge 1 standard plate
Forschungskategorie Zellzyklus und Proliferation, biomarkerbezogene(r) Pathway(s), Immunologie, Signaltransduktion
Spezies Human
Anzahl Reaktionen 1x 20 μl Reaktionen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt