missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Insulin Receptor Pathway
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Der manuelle Transfer von Reagenzien in Platten während routinemäßiger Versuchsaufbauten kann zeitaufwändig und mühsam sein. Die tägliche Vorbereitung solcher Platten kann sich negativ auf die Gesamtproduktivität auswirken. Um die Belastung zu verringern und die Fehlerrate zu minimieren, wurden TaqMan™ Array-Platten entwickelt, die redundante Pipettierschritte reduzieren und Ladefehler minimieren, was sie zu einer idealen Lösung für eine schnelle und einfache Versuchsanordnung macht. TaqMan™ Array-Platten enthalten hochwertige TaqMan™ Genexpressions-Assays (TaqMan™ Probe- und PCR-Primer-Sets) in einem praktischen, abgetrockneten, 96 oder 384-Well-Mikrotiterplattenformat. Umfangreiche Tests haben keinen Leistungsunterschied zwischen TaqMan™ Assays in Lösung in Einzelröhrchen und Assays, die getrocknet in einer TaqMan™ Array-Platte geliefert werden, ergeben
- Umfangreiche Sammlungen – Sie haben die Wahl zwischen über 130 vorgefertigten TaqMan™ Gene Signature-Arrays und -Platten oder passen Ihre eigene Platte an, indem Sie aus unseren 1.3 Millionen inventarisierten Assays für 24 verschiedene Spezies auswählen
- Günstig – Mindestbestellmenge von nur einer Gensignaturplatte oder sechs kundenspezifischen Platten
- Praktisch – getrocknete TaqMan Sonden- und Primer-Sets werden in 96-Well Platten geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu, und führen Sie das Verfahren aus
- Schnelle Ergebnisse – das schnelle Format liefert in der Regel Ergebnisse in weniger als einer Stunde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Format | 96-Well Platte |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 1 standard plate |
| Forschungskategorie | Endokrinologie, Apoptose, biomarkerbezogene Pathway(s), Signaltransduktion, Immunologie, Neurobiologie |
| Spezies | Human |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?