Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Ligand Gated Ion Channels
Artikelnummer. 10689075 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Standardplatte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10689075 1 Standardplatte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10689075 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4414092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 €
    202.92 € / 1 Sets
    Sparen 64.08 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
96-Well-Miktrotiterplatte enthält 92 Assays für ligandengesteuerte Ionenkanalgene und 4 Assays für endogene Kontrollgene
  • Das Panel mit Assays in dieser Platte zielt auf Gene in den in den 3 Superfamilien der ligandengesteuerten Kanäle ab:
    • Die Cys-Schleidenrezeptoren (GABAA-Rezeptorfamilie, Glyzin-Rezeptorfamilie, 5-HT-Rezeptoren/Serotonin und Nikotin-Acetylcholin-Rezeptorfamilie)
    • Die ionotropen Glutamatrezeptoren (AMPA, Kainat, NMDA)
    • Die ATP-getriggerten Kanäle (P2X-Rezeptoren)
  • Ebenfalls im Panel befinden sich Gene, die Mitglieder der Ionenkanalfamilie codieren
    • Chlorid-Kanal
    • TRP-Kationenkanäle (transientes Rezeptorpotential)
    • Calcium-Kanal
    • Natrium-Kanal
  • Zusätzlich sind ein Gen aus dem zyklisch Nukleotid-gesteueren Kanal und dem Kalium-gesteuerten Ionenkanal vorhanden
  • Gensignaturplatten sind 96-Well Platten, die mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert sind
  • Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
  • Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
  • Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
  • Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
  • Gleiche TaqMan™Assay-Qualität, neues Format
  • TaqMan™ Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan™ Genexpressionsassays (PCR-Primer und TaqMan™ Sondensets), die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format im Handel erhältlich sind
  • In umfangreichen Tests konnte kein Leistungsunterschied zwischen im herkömmlichen Flüssigformat gelieferten TaqMan™Assays und in eine TaqMan™ Array-Platte eingetrockneten Assays festgestellt werden. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Reinigungsverfahren Standard
Menge 1 Standardplatte
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Forschungskategorie Neurobiologie