Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human MAPK Pathways, Fast 96-well
Artikelnummer. 10269824 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10269824 1 x 96-Well-Platte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10269824 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4418738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 €
    202.92 € / 1 Sets
    Sparen 64.08 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, MAP-Kinase-Signalweg, Mensch, schnell, 96 Wells
Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assaypanel in der TaqMan™ Array Human MAP Kinase Pathways 96-Well-Platte zielt auf Gene aus den vier großen Gruppen von Säugetier-MAPK ab: 1) ERKs (Extracellular-signal Regulated Kinases); 2) p38 MAPKS; 3) JNKs (c-Jun-NH2-terminale Kinasen); und 4) ERK5 (oder BMK-Kaskaden). Gene aus den Gruppen MAP2K (MAPKK), MAP3K (MAPKKK) und Proteinkinase MAPKK mit dualer Spezifität (DUSP) sind ebenfalls im Lieferumfang des Panels enthalten. Weitere Kinasegruppen in diesem Panel umfassen: Cyclin-abhängige Kinase (CDK), Mit MAP-Kinase interagierende Serin⁄Threonin-Kinase (MNK), p21-aktivierte Kinasen (PAK) und ribosomale S6-Kinasen (RSK). Mehrere MAPK-Ziele, einschließlich Genen, die mit Signaltransduktion, Transkriptionsregulation, Zellzyklus-Regulation und Krebs assoziiert sind, sind ebenfalls enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Menge 1 x 96-Well-Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Forschungskategorie Zellzyklus und Proliferation, Signaltransduktion, Biomarker-bezogene(r) Pathway(s), Entwicklung, Apoptose, Onkologie