Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
Artikelnummer. 12007799 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8/Packung
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12007799 8/Packung 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12007799 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4444913
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, MicroRNA A+B-Karten-Set v3.0, Mensch
Das TaqMan™ Array Human MicroRNA Karten-Set V3.0 ist ein Satz mit zwei Karten, der insgesamt 384 TaqMan™ MicroRNA-Assays pro Karte enthält. Das Set ermöglicht eine genaue Quantifizierung von 754 humanen MicroRNAs in nur 5 Stunden. Zu jedem Array gehören drei endogene TaqMan MicroRNA Assay-Kontrollen zur Unterstützung einer Datennormalisierung und ein nicht auf den Menschen bezogener TaqMan™ MicroRNA-Assay als Negativkontrolle. Details zu den enthaltenen Assays finden Sie in der Ziellistendatei. Für die Nutzung dieses Array-Sets ist der Erwerb des Megaplex™ RT-Primers, Human-Pool-Set V3.0 erforderlich. In Situationen, in denen die Empfindlichkeit von größter Bedeutung ist und/oder die Probenmenge begrenzt ist, kann mit Hilfe des Megaplex™ PreAmp-Primers, Human Pool-Set V3.0 ein zusätzlicher Voramplifikationsschritt ausgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array, MicroRNA A+B-Karten-Set, Mensch
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Getrocknet
Zur Verwendung mit (Geräte) AB 7900 HT 384 Well-System
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie Megaplex
Menge 8/Packung
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Forschungskategorie Genregulierung, Epigenetik