Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ schneller 96-Well Array, molekulare Krebsmechanismen, Mensch
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Die TaqMan™ Array Human Molecular Mechanisms Of Cancer 96-Well-Platte enthält 92 Assays für Gene, die mit den molekularen Mechanismen des Krebses in Verbindung stehen, und 4 Assays für mutmaßliche endogene Kontrollgene.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | TaqMan™ Array Menschliche molekulare Mechanismen von Krebs |
| Format | 96-Array-Platte |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erforschung onkologischer und genetischer Erkrankungen, Pharmazie und Biopharma, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsprofilierung, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung |
| Enthält | Das TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 μl-Reaktion |
| Menge | Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.