Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human NFKB, Fast 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 96 well plate
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Panel von Assays in der TaqMan™ Array 96-well Human NFkB Pathway Plate zielt auf Gene ab, die die 5 Proteine der Rel⁄ NFKB-Familie codieren: NFKB1, NFKB2, REL A, REL B, und REL. Ebenfalls auf dem Panel befinden sich Gene aus Familien, zu denen gehören: Die IkB-Kinase; IkBs (Inhibitor von kB); Toll-ähnlicher Rezeptor (TLR); Tumornekrosefaktor (TNF); Tumornekrosefaktor-Rezeptoren (TNFR); und Tumornekrosefaktor-Rezeptor-assoziierter Faktor (TRAF). Weitere Gene, die mit der NFKB-Funktion in Apoptose, Immun⁄Entzündungsreaktionen sowie Chemokine und Zytokine assoziiert sind, sind enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Format | 96-Well Platte |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 1 x 96 well plate |
| Forschungskategorie | Immunologie, biomarkerbezogene(r) Pathway(s), Extrazelluläre Matrix & Zelladhäsion, Apoptose |
| Spezies | Human |
| Mehr anzeigen |