Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Phosphodiesterase
Artikelnummer. 10005954 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 standard plate
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10005954
Marke: Applied Biosystems™ 4414075
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan™ Genexpressionsassays, die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well Format kommerziell erhältlich sind.
Das Assay-Panel dieser Platte zielt auf Gene aus 5 Familien ab: Zyklische Nukleotid-Phosphodiesterasen; Nukleotid-Pyrophosphatase/Phosphodiesterasen; saure Sphingomyelinasen; neutrale Membransphingomyelin-Phosphodiesterasen; Glycerophodiester-Phosphodiesterasen. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit den am besten geeigneten TaqMan Genexpressionsassays für bestimmte biologische Prozesse, Signalwege oder Krankheitszustände vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält in Wells getrocknet vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die für eine Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem Experiment geeignet sind.
TaqMan Array-Platten enthalten die gleichen TaqMan Genexpressions-Assays, die seit Jahren in einem getrockneten 96-Well-Format erhältlich sind. Tests haben keinen Leistungsunterschied zwischen TaqMan Assays, die im Flüssigformat geliefert werden, und Assays, die in einer TaqMan Array-Platte getrocknet werden, ergeben. Die Platten eignen sich ideal für Projekte wie die Validierung von Microarray- und RNAi-Daten sowie für Pathway-Studien, und enthalten genug TaqMan Assay in jedem Well für eine 20 μl-Reaktion. Jede Packung TaqMan™ Array-Platten wird mit einer CD geliefert, die die Plattenkarte und Details zu jedem TaqMan Assay enthält. Diese Information wird in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, was die korrekte Kennzeichnung der Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung ermöglicht.
  • Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
  • Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
  • Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
  • TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
  • Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
  • TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
  • Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900 HT Fast Real-Time PCR-Systemen validiert, wobei standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Cycling-Bedingungen und 20 μl-Reaktion verwendet wurden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Format 96-Well Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Reinigungsverfahren Standard
Menge 1 standard plate
Forschungskategorie Neurobiologie, Signaltransduktion, biomarkerbezogene Pathway(s), Toxikologie & Arzneimittelmetabolismus, Entwicklung
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 1x 20 μl Reaktionen